安全性情報
1234307
USP
エイコサペンタエン酸エチルエステル
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
cis-5,8,11,14,17-エイコサペンタエン酸エチルエステル, イコサペント酸エチル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H34O2
CAS番号:
分子量:
330.50
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
eicosapentaenoic acid
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
InChI
1S/C22H34O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22(23)24-4-2/h5-6,8-9,11-12,14-15,17-18H,3-4,7,10,13,16,19-21H2,1-2H3/b6-5+,9-8+,12-11+,15-14+,18-17+
InChI Key
SSQPWTVBQMWLSZ-LRKAYDMASA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は、現行の薬局方によって明記、規定されたところに基づき、提供されます。SDSおよび製品情報リーフレット類を含め、本製品のサポートのために提供される全ての情報は、現行の薬局方の権威下で作成され発行されています。更なる情報およびサポートについては、現行の薬局方のウェブサイトにアクセスしてください。
アプリケーション
規定されたUSP公定書試験およびアッセイでの使用に適したエイコサペンタエン酸エチルエステルUSP標準品。
以下の米国薬局方(USP)モノグラフおよび総論に従って、水素炎イオン化検出器を備えたガスクロマトグラフィー(GC-FID)を用いたアッセイおよびオメガ脂肪酸のプロファイリング用の標準溶液の調製にも使用されます:
  • オメガ3脂肪酸エチルエステルカプセル
  • 〈401〉 脂肪および固定油
アナリシスノート
これらの製品は試験および測定目的にのみ使用できます。ヒトや動物への投与を目的としていません。またいかなる病気の診断、処置、治療にも用いることはできません。  ​
その他情報
販売が制限されることがあります。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1234307-500MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
?401? Fats and fixed oils
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 46(6) (2022)
Omega-3-Acid Ethyl Esters Capsules
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 43(3), 3253-3253 (2018)