Merck
E0085000
エイコサペンタエン酸エチルエステル
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H34O2
CAS番号:
分子量:
330.50
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
eicosapentaenoic acid
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
O(CC)C(=O)\C=C\C=C\C=C\C=C\C=C\CCCCCCCCC
InChI
1S/C22H34O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22(23)24-4-2/h12-21H,3-11H2,1-2H3/b13-12+,15-14+,17-16+,19-18+,21-20+
InChI Key
DTEMJWLYSQBXEL-MBFZXKRTSA-N
関連するカテゴリー
詳細
この製品は、現行の薬局方によって明記、規定されたところに基づき、提供されます。SDSおよび製品情報パンフレットなど本製品のサポートのために提供されるすべての情報は、現行の薬局方の権威下で作成され発行されています。 更なる情報およびサポートについては、現行の薬局方のウェブサイトにアクセスしてください。
アプリケーション
エイコサペンタエン酸エチルエステルEP標準品は、欧州薬局方で明確に規定された臨床検査にのみ使用することを意図しています。
包装
この製品は現行の薬局方により提供されます。現在の単位量については、EDQM reference subtance catalogueをご覧ください
その他情報
販売が制限されることがあります。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Satoshi Kajikawa et al.
Prostaglandins, leukotrienes, and essential fatty acids, 80(4), 229-238 (2009-03-31)
Eicosapentaenoic acid (EPA) is a member of the family of n-3 polyunsaturated fatty acids (PUFAs) that are clinically used to treat hypertriglyceridemia. The triglyceride (TG) lowering effect is likely due to an alteration in lipid metabolism in the liver, but
Yoshiyuki Kimura et al.
Cancer science, 96(7), 441-450 (2005-08-02)
The aim of the present work was to compare the effects of eicosapentaenoic acid (EPA) ethylester and EPA derivatives (EPAD) on tumor growth and metastasis to the lung in tumor-bearing mice. Because EPA is very unstable during long-term storage, the
Abbie L Cawood et al.
Atherosclerosis, 212(1), 252-259 (2010-06-15)
To examine n-3 polyunsaturated fatty acid (PUFA) incorporation into atherosclerotic plaques and the association with plaque inflammation and stability. Patients awaiting carotid endarterectomy (n=121) were randomised to consume control capsules or n-3 PUFA ethyl ester capsules until surgery (median 21
Agnes K Ayton et al.
Prostaglandins, leukotrienes, and essential fatty acids, 71(4), 205-209 (2004-08-11)
Anorexia nervosa (AN) carries the highest risk of morbidity and mortality amongst psychiatric disorders. The efficacy of current treatment approaches is limited. Despite the fat-phobic nature of the disease, poly-unsaturated fatty acids (PUFAs) have not received much research attention. Patients
Terry A Jacobson
Expert review of cardiovascular therapy, 10(6), 687-695 (2012-08-17)
ω-3 fatty acids reduce triglyceride (TG) levels, but corresponding increases in low-density lipoprotein cholesterol (LDL-C) levels may compromise achievement of lipid goals in patients with elevated cardiovascular risk. AMR101 is an investigational agent containing ≥96% of pure icosapent ethyl (the