安全性情報
1224620
USP
ドコサヘキサエン酸エチルエステル
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
4,7,10,13,16,19-ドコサヘキサエン酸エチルエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H36O2
CAS番号:
分子量:
356.54
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
docosahexaenoic acid ethyl ester
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
InChI
1S/C24H36O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24(25)26-4-2/h5-6,8-9,11-12,14-15,17-18,20-21H,3-4,7,10,13,16,19,22-23H2,1-2H3/b6-5+,9-8+,12-11+,15-14+,18-17+,21-20+
InChI Key
ITNKVODZACVXDS-YATCGRJWSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は、現行の薬局方によって明記、規定されたところに基づき、提供されます。SDSおよび製品情報リーフレット類を含め、本製品のサポートのために提供される全ての情報は、現行の薬局方の権威下で作成され発行されています。更なる情報およびサポートについては、現行の薬局方のウェブサイトにアクセスしてください。
アナリシスノート
これらの製品は試験および測定目的にのみ使用できます。ヒトや動物への投与を目的としていません。またいかなる病気の診断、処置、治療にも用いることはできません。  ​
その他情報
販売が制限されることがあります。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
1224620-500MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
?401? Fats and fixed oils
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 46(6) (2022)
Omega-3-Acid Ethyl Esters Capsules
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 43(3), 3253-3253 (2018)
Tomoko T Yamanushi et al.
The Journal of nutrition, 144(4), 467-474 (2014-02-14)
This study assessed the effects of eicosapentaenoic acid (EPA) or docosahexaenoic acid (DHA) on normal cardiac function (part 1) and congestive heart failure (CHF) (part 2) through electrocardiogram analysis and determination of EPA, DHA, and arachidonic acid (AA) concentrations in
Randall Gill et al.
Toxicology and applied pharmacology, 282(1), 61-67 (2014-12-03)
In the United States the principal environmental exposure to mercury is through dietary consumption of sea food. Although the mechanism by which low levels of mercury affect the nervous system is not well established, epidemiological studies suggest that low level