Merck
91379
Supelco
ボロントリクロリド 溶液
12% in methanol, for GC derivatization, LiChropur
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
BCl3
CAS番号:
分子量:
117.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
NACRES:
NA.22
濃度:
11.0-13.0% (alkalimetric)
12% in methanol
グレード:
for GC derivatization
グレード
for GC derivatization
品質水準
フォーム
liquid
品質
LiChropur
反応適合性
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Acylations
濃度
11.0-13.0% (alkalimetric)
12% in methanol
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
密度
0.875-0.895 g/mL at 20 °C
保管温度
−20°C
SMILES記法
ClB(Cl)Cl
InChI
1S/BCl3/c2-1(3)4
InChI Key
FAQYAMRNWDIXMY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Boron trichloride溶液は、エステル化試薬です。GC分析のための脂肪酸エステル化で使える強力な酸性触媒です。
アプリケーション
Borontrichloride溶液は、GC-FIDによる脂肪酸混合物の確実かつ正確な特定と定量のための誘導体化試薬として使用できます。
脂肪酸のメチルエステル合成やトリグリセリドのエステル交換反応に用います。
おすすめ製品
HPLCまたはLC-MS分析に最適なLiChropur試薬を見つけてください
法的情報
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
91379-10X1ML:
91379-100ML:
91379-VAR:
91379-500ML:
91379-BULK:
91379-1ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Gas chromatography determination of fatty acids in the human erythrocyte membranes-A review
Bystricka Z, et al.
Prostaglandins, Leukotrienes, and Essential Fatty Acids, 115, 35-40 (2016)
Ummara Butt et al.
Drug delivery and translational research, 6(6), 722-734 (2016-10-22)
Fatty acids (FAs) are used by many organisms as defence mechanism against virulent bacteria. The high safety profile and broad spectrum of activity make them potential alternatives to currently used topical antibiotics for the treatment of eye infections in neonates.
プロトコル
Explore how GC can be used to analyze fatty acids either as free fatty acids or as fatty acid methyl esters.