グレード
reagent grade
品質水準
蒸気密度
3.59 (vs air)
蒸気圧
60 mmHg ( 15.8 °C)
アッセイ
98%
フォーム
liquid
expl. lim.
31 %, 58 °F
6 %, 27 °F
屈折率
n20/D 1.378 (lit.)
bp
83 °C (lit.)
密度
0.847 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ether
ketal
SMILES記法
COC(C)(C)OC
InChI
1S/C5H12O2/c1-5(2,6-3)7-4/h1-4H3
InChI Key
HEWZVZIVELJPQZ-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
14.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-10 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
D136808-18L:
D136808-2L:
D136808-2.5L:
D136808-BULK:
D136808-500ML:
D136808-10L:
D136808-25ML:
D136808-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
Explore how GC can be used to analyze fatty acids either as free fatty acids or as fatty acid methyl esters.