安全性情報
8.14725
Sigma-Aldrich
Toluene-4-sulfonic acid monohydrate
for synthesis
別名:
Toluene-4-sulfonic acid monohydrate, p-Toluenesulfonic acid, Tosylic acid, Tosic acid, PTSA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H8O3S · xH2O
CAS番号:
分子量:
172.20 (anhydrous basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
EC Index Number:
203-180-0
NACRES:
NA.22
品質水準
形状
crystals
自己発火温度
600 °C
有効性
2570 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
1 (20 °C, 650 g/L in H2O, anhydrous substance)
bp
140 °C/27 hPa
mp
56 °C (Elimination of water of crystallisation)
転移温度
flash point 180 °C
溶解性
750 g/L
かさ密度
510 kg/m3
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C7H8O3S.H2O/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10;/h2-5H,1H3,(H,8,9,10);1H2
InChI Key
KJIFKLIQANRMOU-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
  • Synthesis and characterization of toluene sulfonic acid (tsa) doped polypyrrole nanoparticles: Effect of dopant concentrations: This study investigates the effect of various concentrations of para-toluene sulfonic acid on the properties of polypyrrole nanoparticles, providing insights into the optimization of conductive polymers for applications in electronic devices and sensors (Alva et al., 2016).
アナリシスノート
Assay (acidimetric, calc. on anhydrous substance): ≥ 98.0 %
Water (K. F.): 8.0 - 12.0 %
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1C - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1