Merck
1.09613
Supelco
Toluene-4-sulfonic acid monohydrate
for analysis EMSURE® ACS
別名:
Toluene-4-sulfonic acid monohydrate, p-Toluenesulfonic acid, Tosylic acid, Tosic acid, PTSA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H8O3S · xH2O
CAS番号:
分子量:
172.20 (anhydrous basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
EC Index Number:
203-180-0
NACRES:
NA.21
アッセイ:
≥99.0% anhydrous basis (acidimetric)
グレード:
ACS reagent
フォーム:
crystals
溶解性:
750 g/L
グレード
ACS reagent
品質水準
製品種目
EMSURE®
アッセイ
≥99.0% anhydrous basis (acidimetric)
フォーム
crystals
自己発火温度
600 °C
有効性
2570 mg/kg LD50, oral (Rat)
組成
Water, 9.5-11.5% Karl Fischer
不純物
≤0.1% Sulfated ash
pH
1 (20 °C, 650 g/L in H2O, anhydrous substance)
bp
140 °C/27 hPa
mp
56 °C (Elimination of water of crystallisation)
転移温度
flash point 180 °C
溶解性
750 g/L
かさ密度
510 kg/m3
微量陰イオン
sulfate (SO42-): ≤0.3%
微量陽イオン
Fe: ≤0.01%
Na: ≤0.002%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
保管温度
15-25°C
SMILES記法
[S](=O)(=O)([O-])c1ccc(cc1)C.[O+H3]
InChI
1S/C7H8O3S.H2O/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10;/h2-5H,1H3,(H,8,9,10);1H2
InChI Key
KJIFKLIQANRMOU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
関連事項
Replaces: TX0770; TX0770-3
アナリシスノート
Assay (acidimetric, calc. on anhydrous substance): ≥ 99.0 %
Identity: passes test
Appearance of solution: conforms
Sulphate (SO₄): ≤ 0.3 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
Fe (Iron): ≤ 0.01 %
Na (Sodium): ≤ 0.002 %
TLC-Test: passes test
Sulfated ash: ≤ 0.1 %
Water (according to Karl Fischer): 9.5 - 11.5 %
法的情報
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1C - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
毒物及び劇物取締法
劇物
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2