蒸気圧
0.023 hPa ( 25 °C)
品質水準
アッセイ
≥97% (GC)
フォーム
liquid
有効性
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
mp
<-20 °C
転移温度
flash point 108 °C
密度
1.04 g/cm3 at 20 °C
保管温度
15-25°C
SMILES記法
[Si](OC)(OC)(OC)CCCOC(=O)C(=C)C
InChI
1S/C10H20O5Si/c1-9(2)10(11)15-7-6-8-16(12-3,13-4)14-5/h1,6-8H2,2-5H3
InChI Key
XDLMVUHYZWKMMD-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
- as a silane coupling agent to treat cellulose nanocrystals (CNCs)
- as an adhesion layer/promoter prior to deposition of Parylene C for magnetic microelectromechanical systems (MEMS) fabrication
- to bind the polyacrylamide gels to the glass plate for silver staining
アナリシスノート
Identity (IR-spectrum): passes test
Water (according to Karl Fischer): ≤ 0.01 %
WGK
WGK 1
引火点(°F)
197.6 °F - closed cup
引火点(℃)
92 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
SDS-PAGE(ドデシル硫酸ナトリウム-ポリアクリルアミドゲル電気泳動)用のサンプルの調製および電気泳動条件の最適化の際に生じる課題と、その考えられる原因および対応策を示します。
Identify causes and remedies for SDS-PAGE sample preparation challenges and optimize electrophoresis conditions.