Merck
440302
Sigma-Aldrich
[3-(2-アミノエチルアミノ)プロピル]トリメトキシシラン
technical grade, ≥80%
別名:
Dow Corning® product Z-6020, N-(2-アミノエチル)-3-(トリメトキシシリル)プロピルアミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3O)3Si(CH2)3NHCH2CH2NH2
CAS番号:
分子量:
222.36
Beilstein:
636230
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
technical grade
品質水準
アッセイ
≥80%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.444 (lit.)
bp
146 °C/15 mmHg (lit.)
密度
1.028 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
SMILES記法
CO[Si](CCCNCCN)(OC)OC
InChI
1S/C8H22N2O3Si/c1-11-14(12-2,13-3)8-4-6-10-7-5-9/h10H,4-9H2,1-3H3
InChI Key
PHQOGHDTIVQXHL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
  • 様々な多面体シルセスキオキサン、(RSiO1.5)n (SSQO)の合成に、[3-(2-アミノエチルアミノ)プロピル]トリメトキシシランが使用されています
  • これは制御された薬物送達のマトリックスとして使用するためにメソ多孔性SBA-15シリカ上で官能化させることがです
  • また、これは瞬間接着剤の処理に使用されるシランベースの重合体の合成にも使用されます。
法的情報
Aldrich Chemical Company, Inc.で再包装。米国Dow Corning Corporationで製造。
Dow Corning is a registered trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1B - STOT RE 2 Inhalation
ターゲットの組織
respiratory tract irritation
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
276.8 °F - closed cup
引火点(℃)
136 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
Jan Code
440302-500ML:
440302-BULK:
440302-VAR:
440302-100ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Imprinted polysilsesquioxanes for the enhanced recognition of metal ions.
Burleigh M C, et al.
Chemistry of Materials, 13(8), 2537-2546 (2001)
Conducting instant adhesives by grafting of silane polymer onto expanded graphite.
Mondal T, et al.
ACS Applied Materials & Interfaces, 6(18), 16097-16105 (2014)
Synthesis and characterization of polyhedral silsesquioxanes bearing bulky functionalized substituents.
Fasce D P, et al.
Macromolecules, 32(15), 4757-4763 (1999)
One-step synthesis of polyhedral silsesquioxanes bearing bulky substituents: UV-MALDI-TOF and ESI-TOF mass spectrometry characterization of reaction products.
Fasce D P, et al.
Macromolecules, 34(11), 3534-3539 (2001)
Surface-functionalization of mesoporous SBA-15 silica materials for controlled release of methylprednisolone sodium hemisuccinate: Influence of functionality type and strategies of incorporation.
Ortiz-Bustos J, et al.
Microporous and Mesoporous Materials : The Official Journal of the International Zeolite Association, 240, 236-245 (2017)