安全性情報
8.18550
Sigma-Aldrich
3-(Trimethoxysilyl)-propylamine
for synthesis
別名:
3-(Trimethoxysilyl)-propylamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H17NO3Si
CAS番号:
分子量:
179.29
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
EC Index Number:
237-511-5
NACRES:
NA.22
品質水準
フォーム
liquid
自己発火温度
295 °C
pH
>9 (20 °C, 20 g/L in H2O)
bp
194 °C/1013 hPa
転移温度
flash point 90 °C
密度
1.02 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[Si](OC)(OC)(OC)CCCN
InChI
1S/C6H17NO3Si/c1-8-11(9-2,10-3)6-4-5-7/h4-7H2,1-3H3
InChI Key
SJECZPVISLOESU-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (HClO₄): ≥ 98.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.013 - 1.016
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
188.6 °F - closed cup
引火点(℃)
87 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体