Merck
308064
Sigma-Aldrich
2-(トリメチルシロキシ)フラン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H12O2Si
CAS番号:
分子量:
156.25
Beilstein:
1423066
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
liquid
アッセイ:
97%
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.436 (lit.)
bp
34-35 °C/9 mmHg (lit.)
密度
0.929 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
−20°C
SMILES記法
C[Si](C)(C)Oc1ccco1
InChI
1S/C7H12O2Si/c1-10(2,3)9-7-5-4-6-8-7/h4-6H,1-3H3
InChI Key
ILBCDLOQMRDXLN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
64.4 °F - closed cup
引火点(℃)
18 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
308064-VAR:
308064-5G:
308064-1G:
308064-INTR:
308064-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Carlos Silva López et al.
The Journal of organic chemistry, 70(9), 3654-3659 (2005-04-23)
[reaction: see text] A comprehensive scan of the transition state space for the reaction of 2-(trimethylsiloxy)furan and methacrolein (24 combinations) offered a satisfactory explanation of the high like diastereoselectivity obtained experimentally in the Mukaiyama vinylogous aldol reaction of these and