Merck
D137103
Sigma-Aldrich
2,5-ジメトキシテトラヒドロフラン、cistransの混合物
98%
別名:
テトラヒドロ-2,5-ジメトキシフラン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H12O3
CAS番号:
分子量:
132.16
Beilstein:
104261
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.418 (lit.)
bp
145-147 °C (lit.)
密度
1.02 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
COC1CCC(OC)O1
InChI
1S/C6H12O3/c1-7-5-3-4-6(8-2)9-5/h5-6H,3-4H2,1-2H3
InChI Key
GFISDBXSWQMOND-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
FlameSkull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
100.4 °F - closed cup
引火点(℃)
38 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
D137103-BULK:
D137103-VAR:
D137103-5G:
D137103-500G:
D137103-100G:
D137103-10KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)