安全性情報
8.02961
Sigma-Aldrich
2,5-Dimethoxytetrahydrofuran
(mixture of cis- and trans isomers) for synthesis
別名:
2,5-Dimethoxytetrahydrofuran
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(OCH3)2C4H6O
CAS番号:
分子量:
132.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352112
EC Index Number:
211-797-1
NACRES:
NA.22
フォーム:
liquid
アッセイ:
≥97.0% (GC)
蒸気圧
5 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥97.0% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
>205 °C
有効性
2040 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
2.0-12.3 % (v/v)
pH
5 (20 °C, 300 g/L in H2O)
bp
145-148 °C/1.013 hPa
mp
-45 °C
転移温度
flash point 35 °C
溶解性
300 g/L
密度
1.02 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
O1C(CCC1OC)OC
InChI
1S/C6H12O3/c1-7-5-3-4-6(8-2)9-5/h5-6H,3-4H2,1-2H3
InChI Key
GFISDBXSWQMOND-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.022 - 1.024
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
FlameSkull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
100.4 °F - closed cup
引火点(℃)
38 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体