Merck
D138002
Sigma-Aldrich
ジメチル 1,3-アセトンジカルボキシラート
96%
別名:
3-オキソグルタル酸ジメチル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CO(CH2COOCH3)2
CAS番号:
分子量:
174.15
Beilstein:
1366042
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
96%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.444 (lit.)
bp
237-241 °C/760 mmHg (lit.)
密度
1.206 g/mL at 20 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COC(=O)CC(=O)CC(=O)OC
InChI
1S/C7H10O5/c1-11-6(9)3-5(8)4-7(10)12-2/h3-4H2,1-2H3
InChI Key
RNJOKCPFLQMDEC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
D138002-100G:
D138002-250G:
D138002-VAR:
D138002-BULK:
D138002-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)