Merck
165115
Sigma-Aldrich
1,3-アセトンジカルボン酸
technical grade
別名:
3-オキソグルタル酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOOCCH2COCH2COOH
CAS番号:
分子量:
146.10
Beilstein:
1447081
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
グレード
technical grade
品質水準
アッセイ
(Remarks on Titration H2SO4 <= 1.0%)
mp
133 °C (dec.) (lit.)
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC(=O)CC(=O)CC(O)=O
InChI
1S/C5H6O5/c6-3(1-4(7)8)2-5(9)10/h1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)
InChI Key
OXTNCQMOKLOUAM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
392.0 °F - open cup
引火点(℃)
200 °C - open cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
165115-BULK:
165115-100G:
165115-25G:
165115-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
V N Montesinos et al.
Photochemical & photobiological sciences : Official journal of the European Photochemistry Association and the European Society for Photobiology, 15(2), 228-234 (2016-01-13)
Removal of Cr(VI) and citric acid (Cit) by heterogeneous photocatalytic Cr(VI) transformation under UV light over two commercial TiO2 samples (1 g L(-1)), Evonik P25 and Hombikat UV100, was studied at pH 2 and Cr(VI) concentrations between 0.2 and 3
Jian-Ping Huang et al.
Nature communications, 10(1), 4036-4036 (2019-09-08)
The skeleton of tropane alkaloids is derived from ornithine-derived N-methylpyrrolinium and two malonyl-CoA units. The enzymatic mechanism that connects N-methylpyrrolinium and malonyl-CoA units remains unknown. Here, we report the characterization of three pyrrolidine ketide synthases (PYKS), AaPYKS, DsPYKS, and AbPYKS