Merck
K3506
Sigma-Aldrich
4-Oxoheptanedioic acid
98%
別名:
4-Oxopimelic acid, 4-Ketopimelic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HO2CCH2CH2COCH2CH2CO2H
CAS番号:
分子量:
174.15
Beilstein:
1708385
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
powder
アッセイ:
98%
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
powder
mp
142-144 °C (lit.)
SMILES記法
OC(=O)CCC(=O)CCC(O)=O
InChI
1S/C7H10O5/c8-5(1-3-6(9)10)2-4-7(11)12/h1-4H2,(H,9,10)(H,11,12)
InChI Key
UDDSEESQRGPVIL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
K3506-BULK:
K3506-5G:
K3506-VAR:
K3506-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)