Merck
253170
Sigma-Aldrich
2,5-ジヒドロフラン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H6O
CAS番号:
分子量:
70.09
Beilstein:
103174
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.431 (lit.)
bp
66-67 °C (lit.)
密度
0.927 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ether
SMILES記法
C1OCC=C1
InChI
1S/C4H6O/c1-2-4-5-3-1/h1-2H,3-4H2
InChI Key
ARGCQEVBJHPOGB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
高分解能電気エネルギー損失分光法および昇温脱離によるパラジウム(III)への2,5-ジヒドロフランの吸着および熱化学の研究が行われました。周波数60~78 GHzにおける2,5-ジヒドロフラン-アルゴン分子複合体のフリージェットミリ波スペクトルの研究が行われました
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
33.8 °F - closed cup
引火点(℃)
1 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
253170-100G:
253170-25G:
253170-BULK:
253170-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Free jet absorption millimetre wave spectrum of the 2, 5-dihydrofuran-argon adduct.
CAMINATI BW, et al.
Molecular Physics, 91(4), 663-668 (1997)
Clay M Horiuchi et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 26(16), 13320-13332 (2010-08-11)
High-resolution electron energy loss spectroscopy (HREELS) and temperature-programmed desorption (TPD) were used to study the adsorption and thermal chemistry of 2,3-dihydrofuran (2,3-DHF) and 2,5-dihydrofuran (2,5-DHF) on Pd(111). The results, paired with earlier computational results, indicate that 2,3-DHF and 2,5-DHF both