Merck
177717
Sigma-Aldrich
2,5-ジメチルフラン
99%
別名:
2-Methyl-5-methylfuran
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H8O
CAS番号:
分子量:
96.13
Beilstein:
106449
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
3.31 (vs air)
アッセイ
99%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.441 (lit.)
bp
92-94 °C (lit.)
mp
−62 °C (lit.)
密度
0.903 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1ccc(C)o1
InChI
1S/C6H8O/c1-5-3-4-6(2)7-5/h3-4H,1-2H3
InChI Key
GSNUFIFRDBKVIE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
2,5-ジメチルフランは、有機合成の構成要素として使用される複素環フランです。
アプリケーション
2,5-ジメチルフランは、以下の用途に使用されています:
  • オリゴヌクレオチド結合体の合成に用いられるエキソ-マレイミド-ジメチルフラン環状付加物を調製するための反応物質。
  • 強塩基の存在下でネオペンチルグリコールと2-ヒドロキシフェニルボロン酸の混合物と反応させて、1,4-ジメチル-1,4-ジヒドロ-1,4-エポキシナフタレン(縮合ベンゼン)を合成するためのアリノフィル。
  • ディールス・アルダー環状付加とそれに続く脱水反応を介してp-キシレンを合成するための前駆体。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
33.8 °F
引火点(℃)
1 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
177717-100ML:
177717-25ML:
177717-VAR:
177717-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
5-hydroxymethylfurfural hydrodeoxygenation to 2, 5-dimethylfuran in continuous-flow system over Ni on nitrogen-doped carbon
Francesco B et al.
Sustainable Chemistry and Pharmacy, 1, 9-9 (2020)
Production of renewable p-xylene from 2, 5-dimethylfuran via Diels-Alder cycloaddition and dehydrative aromatization reactions over silica- alumina aerogel catalysts
Wijaya YP, et al.
Catalysis Communications, 70, 12-16 (2015)
Sara M Aschmann et al.
The journal of physical chemistry. A, 118(2), 457-466 (2014-01-02)
Products of the gas-phase reactions of OH radicals with furan, furan-d4, 2- and 3-methylfuran, and 2,3- and 2,5-dimethylfuran have been investigated in the presence of NO using direct air sampling atmospheric pressure ionization tandem mass spectrometry (API-MS and API-MS/MS), and
Simone M Charles et al.
Environmental science & technology, 42(4), 1324-1331 (2008-03-21)
Emissions of particulate matter (PM) and a broad suite of target volatile organic compounds (VOCs) in total, main-stream (MS) and side-stream (SS) smoke emissions are measured for six types of commercial cigarettes. The suitability of 2,5-dimethyl furan (DMF) as a
Sudipta De et al.
ChemSusChem, 5(9), 1826-1833 (2012-05-29)
The one-pot conversion of lignocellulosic and algal biomass into a liquid fuel, 2,5-dimethylfuran (DMF), has been achieved by using a multicomponent catalytic system comprising [DMA]⁺ [CH₃SO₃]⁻ (DMA=N,N-dimethylacetamide), Ru/C, and formic acid. The synthesis of DMF from all substrates was carried