Merck
737038
Sigma-Aldrich
3-アミノテトラヒドロフラン
95%
別名:
テトラヒドロフラン-3-アミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H9NO
CAS番号:
分子量:
87.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.458
密度
1.012 g/mL at 25 °C
官能基
ether
SMILES記法
NC1CCOC1
InChI
1S/C4H9NO/c5-4-1-2-6-3-4/h4H,1-3,5H2
InChI Key
MIPHRQMEIYLZFZ-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
120.0 °F
引火点(℃)
48.9 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
737038-250MG:
737038-BULK:
737038-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)