Merck
JKA3100
Sigma-Aldrich
mPEG20K
average MN 20,000, Silane
別名:
Polyethylene glycol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3O(CH2CH2O)nCH2CONHCH2CH2CH2Si(OCH2CH3)3
UNSPSCコード:
51171641
NACRES:
NA.23
製品名
mPEG20K-Silane, average Mn 20000
フォーム
solid
分子量
average Mn 20000
保管温度
−20°C
アプリケーション
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
法的情報
Product of JenKem Technology
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
JKA3100-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Kobayashi, Y., et al.
ISRN Nanomaterials, 2014 (2013)