蒸気圧
<0.01 hPa ( 20 °C)
品質水準
フォーム
solid
自己発火温度
>320 °C (DIN 51794)
有効性
28000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
5-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
53-58 °C
転移温度
flash point 270 °C
溶解性
500 g/L
密度
1.2 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
400‑500 kg/m3
保管温度
2-30°C
SMILES記法
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChI Key
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Polyethylene glycol 4000 for synthesis. CAS No. 25322-68-3, EC Number 500-038-2.
アナリシスノート
Hydroxyl value: 25 - 32
Melting range (lower value): ≥ 58 °C
Melting range (upper value): ≤ 62 °C
Average molecular mass: 3500 - 4500
Identity (IR): passes test
Melting range (lower value): ≥ 58 °C
Melting range (upper value): ≤ 62 °C
Average molecular mass: 3500 - 4500
Identity (IR): passes test
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
281.5 °F - closed cup
引火点(℃)
138.6 °C - closed cup