Merck
95904
Sigma-Aldrich
ポリエチレングリコール
BioUltra, 4,000
別名:
PEG
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H(OCH2CH2)nOH
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
品質水準
製品種目
BioUltra
フォーム
powder
分子量
Mr 3500-4500
不純物
insoluble matter:, passes filter test
≤0.001% peroxides (as H2O2):
pH
5.5-7.0 (25 °C, 50 mg/mL in H2O)
mp
58-61 °C
溶解性
H2O: 50 mg/mL at 25 °C, clear, colorless
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
微量陽イオン
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤200 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤200 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
50 mg/mL in H2O
UV吸収
λ: 260 nm Amax: ≤0.10
λ: 280 nm Amax: ≤0.04
SMILES記法
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChI Key
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ポリ(エテニル・グリコール) (PEG)はポリマーのエチレン・グリコール単位であり、本質的に親水性です。PEGは構造的に柔軟で高い水和容量を有します。PEGは生体適合性を有し、その構造には立体障害がありません。PEGは食品医薬品局(FDA)の承認を受けた薬物複合体です。免疫原性がなく安全です。PEG接合は、糖尿病薬であるグリクラジドの可溶性と溶解性を向上させます。PEGは、生化学および分子生物学実験での試薬として広く用いられます。カーボン・ナノチューブの官能基化に使用されます。
アプリケーション
ポリ(エチレン・グリコール)は、
  • 小麦プロトプラストの単離および形質転換緩衝液の成分として
  • 懸濁細胞培養での添加剤として
  • 酵母形質転換緩衝液の成分として
  • システイン・プロテアーゼATG4B結晶化での結晶化緩衝液の成分として使用されています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
281.5 °F - closed cup
引火点(℃)
138.6 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
95904-VAR-F:
95904-1KG-F:
95904-BULK-F:
95904-250G-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Genome editing of bread wheat using biolistic delivery of CRISPR/Cas9 in vitro transcripts or ribonucleoproteins
Liang Z, et al.
Nature Protocols, 13(3), 413-413 (2018)
Immunogenicity of polyethylene glycol (PEG)
Garay RP and Labaune JP
The open conference proceedings journal, 2(1), 1257-1275 (2011)
Characterisation of gliclazide-PEG 8000 solid dispersions
Biswal S, et al.
Tropical Journal of Pharmaceutical Research, 8(5), 260-260 (2009)
Adaptation of the Se301 insect cell line to suspension culture. Effect of turbulence on growth and on production of nucleopolyhedrovius (SeMNPV)
Beas-Catena A, et al.
Cytotechnology, 63(6), 543-552 (2011)
ATG4B contains a C-terminal LIR motif important for binding and efficient cleavage of mammalian orthologs of yeast Atg8
Rasmussen MS, et al.
Autophagy, 13(5), 834-834 (2017)
関連コンテンツ
Polyethylene glycol (PEG), also sometimes referred to as polyethylene oxide (PEO), is a condensation polymer of ethylene oxide and water that has several chemical properties that make it useful for biological, chemical and pharmaceutical applications.
Polyethylene glycol (PEG), also sometimes referred to as polyethylene oxide (PEO), is a condensation polymer of ethylene oxide and water that has several chemical properties that make it useful for biological, chemical and pharmaceutical applications.