Merck
88276
Sigma-Aldrich
ポリエチレングリコール
BioUltra, 3,350
別名:
エチレンオキシド, ポリオキシエチレン, PEG
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H(OCH2CH2)nOH
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
品質水準
製品種目
BioUltra
フォーム
powder
分子量
Mr 3000-3700
不純物
insoluble matters, passes filter test
pH
5.5-7.0 (25 °C, 50 mg/mL in H2O)
溶解性
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
微量陰イオン
chloride (Cl-): <50 mg/kg
sulfate (SO42-): <50 mg/kg
微量陽イオン
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤200 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤200 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
50 mg/mL in H2O
UV吸収
λ: 260 nm Amax: 0.06
λ: 280 nm Amax: 0.03
SMILES記法
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChI Key
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ポリ(エチレングリコール)(PEG)は、エチレングリコール(エタン-1,2-ジオール)の直鎖ポリエーテルです。水、ベンゼン、エタノール、アセトニトリル、ジクロロメタンに可溶です。ただし、ジエチルエーテルとヘキサンには溶解しません。この非イオン性ポリマーは、モノマー相と水相で存在できます。
アプリケーション
ポリ(エチレングリコール)は、以下の用途に使用されています:
  • HLA-A∗02:01-N222-230 LLLDRLNQL(pHLA)複合体結晶の成長
  • 網膜組織工学用の極薄自立型多孔質ポリマー膜の製造
  • C2c2-crRNA複合体結晶の成長
  • apo-C2c2サーモリシン耐性コア結晶の成長
生物化学的/生理学的作用
ポリ(エチレングリコール)(PEG)は、いくつかの医薬品で使用されています。このポリマーは保存剤になり、薬物送達システムやバイオセンシング、組織工学などの生物医学アプリケーションに使用されます。また、PEGは美容の軟膏とクリームにも使われます。化学産業などでは結合剤や分散剤として使用されます。
特徴および利点
  • 環境に優しい
  • 生体適合性
  • 独自の溶媒溶液
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
88276-250G-F:
88276-BULK-F:
88276-1KG-F:
88276-VAR-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Liang Liu et al.
Cell, 168(1-2), 121-134 (2017-01-14)
C2c2, the effector of type VI CRISPR-Cas systems, has two RNase activities-one for cutting its RNA target and the other for processing the CRISPR RNA (crRNA). Here, we report the structures of Leptotrichia shahii C2c2 in its crRNA-free and crRNA-bound
Polymers for 3D bioprinting
Beata K
Journal of Separation Science, 337-349 (2022)
Application of compatibilized polymer blends in biomedical fields
Zarrintaj P, et al.
Journal of Separation Science, 511-537 (2020)
Polymers and polymeric hybrids for targeted drug delivery
Islam R and Fang J
Journal of Separation Science, 303-322 (2022)
Novel method for the fabrication of ultrathin, free-standing and porous polymer membranes for retinal tissue engineering
Tan EYS, et al.
Journal of materials chemistry. B, 5(28), 5616-5622 (2017)