259764
p-トルエンスルホン酸無水物
97%
別名:
(4-Methylphenyl)sulfonyl 4-methylbenzenesulfonate, 4-Methylbenzenesulfonic anhydride, 4-トルエンスルホン酸無水物, 4-メチルフェニルスルホン酸無水物, 4-メチルベンゼンスルホン酸無水物, p-Tolylsulfonyl 4-methylbenzenesulfonate, p-トルエンスルホニル無水物, p-トルエンスルホン酸無水物, トルエン-4-スルホン酸無水物
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
121-127 °C (lit.)
官能基
tosylate
SMILES記法
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OS(=O)(=O)c2ccc(C)cc2
InChI
1S/C14H14O5S2/c1-11-3-7-13(8-4-11)20(15,16)19-21(17,18)14-9-5-12(2)6-10-14/h3-10H,1-2H3
InChI Key
PDVFSPNIEOYOQL-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
259764-VAR:
259764-25G:
259764-5G:
259764-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック