Merck
269190
Sigma-Aldrich
メタンスルホン酸無水物
97%
別名:
Mesyl anhydride, Mesylic anhydride, Methanesulfonyl anhydride, Methylsulfonyl methanesulfonate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3SO2)2O
CAS番号:
分子量:
174.20
Beilstein:
972316
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
solid
アッセイ:
97%
蒸気密度
3.3 (vs air)
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
bp
125 °C/4 mmHg (lit.)
mp
64-67 °C (lit.)
官能基
sulfonic acid
SMILES記法
CS(=O)(=O)OS(C)(=O)=O
InChI
1S/C2H6O5S2/c1-8(3,4)7-9(2,5)6/h1-2H3
InChI Key
IZDROVVXIHRYMH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
無水メタンスルホン酸は、スルホン酸メチル(メシル酸塩)の製造試薬として一般に使用されている有機化合物です。各種アミン前駆体を使用したメタンスルホンアミドの合成にも使用されます。さらに、メタンスルホン酸無水物とジメチルスルホキシドの混合物は、一級および二級アルコールをアルデヒドやケトンに酸化する酸化剤として使用できます。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1A
補足的ハザード
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
269190-1KG:
269190-VAR:
269190-INTR:
269190-BULK:
269190-25G:
269190-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Keith Smith et al.
Organic & biomolecular chemistry, 2(21), 3150-3154 (2004-10-27)
Regioselective methanesulfonylation of simple aromatics using methanesulfonic anhydride can be achieved over zeolite catalysts. For example, methanesulfonylation of toluene over various cation-exchanged zeolite beta catalysts affords higher para-selectivity in the synthesis of methyl tolyl sulfone than standard Friedel-Crafts methanesulfonylation utilising
Mark C Wilkinson
Organic letters, 13(9), 2232-2235 (2011-03-29)
The utility of methanesulfonic anhydride for promoting the Friedel-Crafts acylation reaction of aryl and alkyl carboxylic acids is disclosed. This reagent allows the preparation of aryl ketones in good yield with minimal waste containing no metallic or halogenated components, clearly
Mohammad Hasani et al.
The journal of physical chemistry. B, 123(8), 1815-1821 (2019-02-20)
Protic ionic liquids (PILs) are made by proton transfer from a Brønsted acid to a base and are of interest for their solvent and electrolyte properties such as high ionic conductivity. Unfortunately, many PILs have been misnamed, because their ionic