Merck
T35955
Sigma-Aldrich
p-トルエンスルホニルクロリド
reagent grade, ≥98%
別名:
塩化トシル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C6H4SO2Cl
CAS番号:
分子量:
190.65
Beilstein:
607898
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
reagent grade
品質水準
蒸気圧
1 mmHg ( 88 °C)
アッセイ
≥98%
bp
134 °C/10 mmHg (lit.)
mp
65-69 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1ccc(cc1)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C7H7ClO2S/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h2-5H,1H3
InChI Key
YYROPELSRYBVMQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
p-トルエンスルホニルクロリドは、カルボン酸およびアルコール若しくはチオールをエステル化またはチオエステル化するため、N-メチルイミダゾールとともに使用されます。また、リチウムジイソプロピルアミドの存在下でケトンをα塩素化するための塩素源として使用することもできます。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
262.4 °F - closed cup
引火点(℃)
128 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
T35955-3KG:
T35955-BULK:
T35955-1KG:
T35955-VAR:
T35955-250G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Salvatore Lombardo et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 33(22), 5473-5481 (2017-05-13)
The interaction of bovine serum albumin (BSA) with sulfated, carboxylated, and pyridinium-grafted cellulose nanocrystals (CNCs) was studied as a function of the degree of substitution by determining the adsorption isotherm and by directly measuring the thermodynamics of interaction. The adsorption
Maxim V Khrolenko et al.
Journal of chromatography. A, 1093(1-2), 111-117 (2005-10-20)
The application of supported-liquid membrane (SLM) technique for effective extraction of N-(phosphonomethyl)glycine (glyphosate) and its primary metabolite aminomethylphosphonic acid (AMPA) from juices (orange, grapefruit, apple and blackcurrant) in combination with HPLC-UV detection after derivatization with p-toluenesulphonyl chloride (TsCl) is presented.
α-Chlorination of ketones using p-toluenesulfonyl chloride.
Brummond KM and Gesenberg KD.
Tetrahedron Letters, 40(12), 2231-2234 (1999)
Katarzyna Dziarkowska et al.
Analytica chimica acta, 606(2), 184-193 (2007-12-18)
Determination of polyamines in biological fluids possesses medical diagnostic relevance. Despite the vast panel of analytical methods developed for polyamines they are not applied in routine clinical usage, mainly due to the time and labor consuming sample preparation step and
Simple, Mild, and Practical esterification, Thioesterification, and amide formation utilizing p-toluenesulfonyl chloride and N-Methylimidazole.
Wakasugi K, et al.
Advanced Synthesis & Catalysis, 345(11), 1209-1214 (2003)