主要文書
8.08326
Sigma-Aldrich
4-Toluenesulfonyl chloride
for synthesis
別名:
4-Toluenesulfonyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
4-(CH3)C6H4SO2Cl
CAS番号:
分子量:
190.65
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
EC Index Number:
202-684-8
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
形状
solid
有効性
4680 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
67 °C
転移温度
flash point 128 °C
密度
1.49 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
800 kg/m3
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C7H7ClO2S/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h2-5H,1H3
InChI Key
YYROPELSRYBVMQ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
  • Neurophysiological research on neurotransmitter receptors: Employing Dopamine-D4 hydrochloride solution in studies to investigate the postsynaptic inhibition of GABAergic currents by dopamine D4 receptors in the globus pallidus of mice (Shin et al., 2003).
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 66 °C
Melting range (upper value): ≤ 70 °C
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
262.4 °F
引火点(℃)
128 °C