由来生物
synthetic
品質水準
グレード
Fragrance grade
Halal
Kosher
認証
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
アッセイ
≥99%
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
apple; fruity; sweet
SMILES記法
O=C(OCC)CC1(C)OCCO1
InChI
1S/C8H14O4/c1-3-10-7(9)6-8(2)11-4-5-12-8/h3-6H2,1-2H3
InChI Key
XWEOGMYZFCHQNT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
免責事項
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
197.6 °F - Pensky-Martens closed cup
引火点(℃)
92 °C - Pensky-Martens closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
Jan Code
W447704-SAMPLE-K:
W447704-5KG-K:
W447704-BULK-K:
W447704-VAR-K:
W447704-1KG-K:
この製品を見ている人はこちらもチェック