由来生物
synthetic
品質水準
グレード
Kosher
濃度
≥55%
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
fatty; peach; sweet
SMILES記法
O(CC)C(=O)CCCC(O)CCCCC
InChI
1S/C12H24O3/c1-3-5-6-8-11(13)9-7-10-12(14)15-4-2/h11,13H,3-10H2,1-2H3
InChI Key
JZHPHZPSKLWKPM-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
免責事項
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W444401-1KG-K:
W444401-BULK-K:
W444401-SAMPLE-K:
W444401-VAR:
W444401-BULK:
W444401-VAR-K:
W444401-100G-K:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)