Merck
688983
Sigma-Aldrich
アセト酢酸エチル
Arxada quality, ≥99.0% (GC)
別名:
アセト酢酸エステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3COCH2COOC2H5
CAS番号:
分子量:
130.14
Beilstein:
385838
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
4.48 (vs air)
品質水準
蒸気圧
1 mmHg ( 28.5 °C)
アッセイ
≥99.0% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
580 °F
品質
Arxada quality
expl. lim.
9.5 %
メーカー/製品名
Arxada AG
不純物
≤0.05% water
≤0.10% acid (as acetic acid)
APHA: ≤15
bp
180 °C
181 °C (lit.)
mp
−43 °C (lit.)
溶解性
water: soluble 130 g/L at 20 °C
密度
1.029 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
CCOC(=O)CC(C)=O
InChI
1S/C6H10O3/c1-3-9-6(8)4-5(2)7/h3-4H2,1-2H3
InChI Key
XYIBRDXRRQCHLP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Ethyl acetoacetate can undergo:
  • Transesterification with primary and secondary alcohols in the presence of boric acid.
  • Microbial reduction to form (S)-ethyl 3-hydroxybutyrate.
  • C-acylation by acid chlorides in the presence of magnesium chloride and pyridine.
  • Asymmetric biphasic catalytic hydrogenation in the presence of a water-soluble ruthenium-BINAP complex.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
164.3 °F - closed cup
引火点(℃)
73.5 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
688983-240KG:
688983-1KG:
688983-25KG:
688983-VAR:
688983-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Production of (+)-(S)-Ethyl 3-Hydroxybutyrate and (−)-(R)-Ethyl 3-Hydroxybutyrate by Microbial Reduction of Ethyl Acetoacetate
Wipf B, et al.
Helvetica Chimica Acta, 66(2), 485-488 (1983)
Hydrogenation of ethyl acetoacetate catalyzed by hydrosoluble BINAP derivatives
Lamouille T, et al.
Tetrahedron Letters, 42(4), 663-664 (2001)
Procedures for the acylation of diethyl malonate and ethyl acetoacetate with acid chlorides using tertiary amine bases and magnesium chloride.
Rathke MW and Cowan PJ.
The Journal of Organic Chemistry, 50(15), 2622-2624 (1985)
Enantioselective catalytic asymmetric hydrogenation of ethyl acetoacetate in room temperature ionic liquids
Berthod M, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 15(14), 2219-2221 (2004)
Boric acid: an efficient and environmentally benign catalyst for transesterification of ethyl acetoacetate
Kondaiah GCM, et al.
Tetrahedron Letters, 49(1), 106-109 (2008)
資料
Knoevenagel Condensation is an organic reaction named after Emil Knoevenagel. It is a classic C-C bond formation reaction and a modification of the Aldol Condensation.