反応適合性
core: ruthenium
reagent type: catalyst
reaction type: C-H Activation
環境により配慮した代替製品の特徴
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
247.0-250.0 °C (dec.) (lit.)
環境により配慮した代替製品カテゴリ
, Aligned
SMILES記法
Cl[Ru]Cl.Cl[Ru]Cl.CC(C)c1ccc(C)cc1.CC(C)c2ccc(C)cc2
InChI
1S/2C10H14.4ClH.2Ru/c2*1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10;;;;;;/h2*4-8H,1-3H3;4*1H;;/q;;;;;;2*+2/p-4
InChI Key
LAXRNWSASWOFOT-UHFFFAOYSA-J
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
ジクロロ(p-シメン)ルテニウム(II)二量体は、有機金属錯体合成の出発物質として使用される飽和18電子錯体です。
アプリケーション
ニトリルのルテニウム触媒還元による一級アミンの実際的で穏やかな合成
水素移動法によるアミンおよびスルホンアミドのルテニウム触媒N-アルキル化。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
343706-1G:
343706-5G:
343706-VAR:
343706-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Trost group's protocol yields α-vinylsilanes from terminal acetylenes using [Cp*Ru(MeCN)3]PF6 catalyst and others for hydrosilylation.