由来生物
Allium sativum L.
品質水準
蒸気密度
>5 (vs air)
蒸気圧
1 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
oil
色
colorless to yellow
屈折率
n20/D 1.541 (lit.)
bp
180-195 °C (lit.)
密度
1.008 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
保管温度
−20°C
SMILES記法
C=CCSSCC=C
InChI
1S/C6H10S2/c1-3-5-7-8-6-4-2/h3-4H,1-2,5-6H2
InChI Key
PFRGXCVKLLPLIP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- さまざまな神経膠腫細胞株のアポトーシス誘導及び細胞生存能における影響を検討するため
- 乳癌細胞における核因子赤芽球-2関連因子-2(Nrf2)の抗炎症制御を評価するための処理剤及び陽性対照として
- 酢酸鉛/硫化鉛法を介した硫化水素(H2S)産生を検出するための基質化合物候補として
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
143.6 °F - closed cup
引火点(℃)
62 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
SMB00378-BULK:
SMB00378-250MG-PW:
SMB00378-250MG:
SMB00378-1G-PW:
SMB00378-1G:
SMB00378-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)