Merck
W202800
Sigma-Aldrich
アリルジスルフィド
≥80%, FG
別名:
ジアリルジスルフィド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH2=CHCH2SSCH2CH=CH2
CAS番号:
分子量:
146.27
FEMA番号:
2028
Beilstein:
1699241
EC Number:
欧州評議会番号:
485
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
12.008
NACRES:
NA.21
官能:
garlic; onion; alliaceous
グレード:
FG
Halal
Kosher
由来生物:
synthetic
食物アレルゲン:
no known allergens
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Halal
Kosher
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
蒸気密度
>5 (vs air)
蒸気圧
1 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥80%
屈折率
n20/D 1.541 (lit.)
bp
180-195 °C (lit.)
密度
1.008 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
garlic; onion; alliaceous
SMILES記法
C=CCSSCC=C
InChI
1S/C6H10S2/c1-3-5-7-8-6-4-2/h3-4H,1-2,5-6H2
InChI Key
PFRGXCVKLLPLIP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アリルジスルフィドは、ニンニクやタマネギに天然に存在するアリウム属です。 肉および薬味の香料添加剤として使用されます。
アプリケーション
  • Allium sativum を転用薬として使用し、人工知能技術を用いてその抗ウイルス作用を分析することで、新たな道を開拓:アリルジスルフィドが含有されていることが知られており、抗ウイルス特性を持つ Allium sativum(ニンニク)について調査しています。この研究では、AI 技術を用いて、ウイルス感染症の治療のための転用薬としてのニンニクのメカニズムと有効性を分析しています(Atoum MF et al., 2022)。
生物化学的/生理学的作用
ニンニクの中に存在する天然有機硫黄化合物です。ニンニクを砕いたときの刺激臭物質です。抗癌剤であり、循環器疾患の予防効果を持つと考えられています。
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
143.6 °F - closed cup
引火点(℃)
62 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W202800-5KG:
W202800-100G-K:
W202800-SAMPLE-K:
W202800-5KG-K:
W202800-1KG-K:
W202800-SAMPLE:
W202800-BULK-K:
W202800-100G:
W202800-VAR-K:
W202800-1KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Fenaroli G
Fenaroli's Handbook of Flavor Ingredients, 17-17 (1971)
Burdock GA
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 87-87 (1997)
Nathaniel Edward Bennett Saidu et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 20(4), 1584-1593 (2012-01-24)
Coumarins and coumarin derivatives as well as diallyl polysulfides are well known as anticancer drugs. In order to find new drugs with anticancer activities, we combined coumarins with polysulfides in the form of di-coumarin polysulfides. These novel compounds were tested
Tao Zeng et al.
Biochimica et biophysica acta, 1830(10), 4848-4859 (2013-07-03)
Diallyl disulfide (DADS) is a garlic-derived organosulfur compound. The current study is designed to evaluate the protective effects of DADS against ethanol-induced oxidative stress, and to explore the underlying mechanisms by examining the HO-1/Nrf-2 pathway. We investigated whether or not
Akeem O Lawal et al.
Environmental toxicology and pharmacology, 32(2), 266-274 (2011-08-17)
Garlic has been reported in many previous studies as a potent chemopreventive agent. The protective effect of garlic has been ascribed to the presence of organosulphur compounds (OSC). In this study, the efficacy of aged garlic extract (AGE) compared to