Merck
W203501
Sigma-Aldrich
アリルメルカプタン
≥90%
別名:
2-プロペン-1-チオール, アリルメルカプタン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH2=CHCH2SH
CAS番号:
分子量:
74.14
FEMA番号:
2035
Beilstein:
1697523
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
12.004
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
品質水準
法規制遵守
FDA 21 CFR 172.515
アッセイ
≥90%
屈折率
n20/D 1.4765 (lit.)
bp
67-68 °C (lit.)
密度
0.898 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
官能
alliaceous; pungent; sulfurous
SMILES記法
SCC=C
InChI
1S/C3H6S/c1-2-3-4/h2,4H,1,3H2
InChI Key
ULIKDJVNUXNQHS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
主な用途:コーヒー、セイボリー、熱帯産果実
免責事項
研究開発向けまたはEUを除く食品用途向けです。小売販売用ではありません。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
4.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-15.56 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
W203501-VAR:
W203501-1KG:
W203501-SAMPLE:
W203501-BULK:
W203501-500G:
W203501-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Silvia Millan et al.
Food chemistry, 339, 127809-127809 (2020-09-03)
Thiols are important natural molecules with diverse functions, ranging from acting as antioxidants that prevent chronic diseases to contributing aromas to foods and beverages. Biological thiols such as glutathione are of particular interest due to their functional roles, which include
資料
EPA's Twelve Principles of Green Chemistry guide Flavors and Fragrances industry toward environmentally friendly practices.