Merck
703907
Sigma-Aldrich
RuCl(p-シメン)[(R,R)-Ts-DPEN]
別名:
{N-[(1R,2R)-2-(アミノ-κN)-1,2-ジフェニルエチル]-4-メチルベンゼンスルホンアミダト-κN}クロロ[(1,2,3,4,5,6-η)-1-メチル-4-(1-メチルエチル)ベンゼン]ルテニウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C31H35ClN2O2RuS
CAS番号:
分子量:
636.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
powder
品質水準
光学活性
[α]20/D −116°, c = 0.1 in chloroform
mp
215 °C
官能基
amine
phenyl
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)c1ccc(C)cc1.Cc2ccc(cc2)S(=O)(=O)N([Ru]Cl)[C@@H]([C@H](N)c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C21H21N2O2S.C10H14.ClH.Ru/c1-16-12-14-19(15-13-16)26(24,25)23-21(18-10-6-3-7-11-18)20(22)17-8-4-2-5-9-17;1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10;;/h2-15,20-21H,22H2,1H3;4-8H,1-3H3;1H;/q-1;;;+2/p-1/t20-,21-;;;/m1.../s1
InChI Key
AZFNGPAYDKGCRB-AGEKDOICSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
RuCl(p-シメン)[(R,R)-Ts--DPEN]はルテニウムと錯体化したキラルジアミンリガンドです。
アプリケーション
以下のようなエナンチオ選択的水素化に用いる、ホスフィンカチオン性ルテニウム触媒です。
  • キノリン
  • N-アルキルケチミン
  • 細菌から分離される天然物質の、抗腫瘍性かつ抗増殖性の誘導体
  • Rap-Stoermer-エナンチオ選択的水素移動反応を介する、ヒドロキシアリールアルデヒド
ナノケージの微小環境工学を介して改良した、高性能の触媒
法的情報
高砂香料工業株式会社と共同で研究目的に限り販売しています。WO9720789
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
703907-VAR:
703907-500MG:
703907-BULK:
703907-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Carbonyl compounds: still central to organic synthesis
Aldrichimica Acta, 41(4) (2008)
資料
Hydrogenation, Asymmetric Catalysis, Binap, SEGPHOS®, Aldol reaction, Alkenylation, Arylation, Mannich reaction, Fluorination, Michael addition, Hydrosilylation, Cycloaddition, Takasago