Merck
752797
Sigma-Aldrich
[(R,R)-Teth-TsDpen RuCl]
別名:
chloro[N-[(1R,2R)-1,2-diphenyl-2-[[3-(η6-phenyl)propyl]amino-κN]ethyl]-4-methylbenzenesulfonamidato-κN]- Ruthenium
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C30H31ClN2O2RuS
CAS番号:
分子量:
620.17
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
形状
solid
品質水準
光学活性
[α]22/D -302°, c = 0.5% in chloroform
反応適合性
core: ruthenium
reagent type: catalyst
mp
260-268 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N2[C@@H]([C@H]([N@H](CCCc3ccccc3)[Ru]2Cl)c4ccccc4)c5ccccc5
InChI
1S/C30H31N2O2S.ClH.Ru/c1-24-19-21-28(22-20-24)35(33,34)32-30(27-17-9-4-10-18-27)29(26-15-7-3-8-16-26)31-23-11-14-25-12-5-2-6-13-25;;/h2-10,12-13,15-22,29-31H,11,14,23H2,1H3;1H;/q-1;;+2/p-1/t29-,30-;;/m1../s1
InChI Key
MDABGVLQRDDWLY-SEILFYAJSA-M
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
752797-500MG:
752797-100MG:
752797-VAR:
752797-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)