Merck
708704
Sigma-Aldrich
RuCl[(R,R)-FsDPEN](p-シメン)
90%
別名:
[N-[(1R,2R)-2-(アミノ-κN)-1,2-ジフェニルエチル]-2,3,4,5,6-ペンタフルオロベンゼンスルホンアミダト-κN]クロロ[(1,2,3,4,5,6-η)-1-メチル-4-(1-メチルエチル)ベンゼン]ルテニウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C30H28ClF5N2O2RuS
CAS番号:
分子量:
712.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
90%
形状
powder
光学活性
[α]25/D −16°, c = 0.1 in chloroform
mp
238-244 °C
官能基
amine
fluoro
phenyl
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)c1ccc(C)cc1.N[C@@H]([C@H](N([Ru]Cl)S(=O)(=O)c2c(F)c(F)c(F)c(F)c2F)c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C20H14F5N2O2S.C10H14.ClH.Ru/c21-13-14(22)16(24)20(17(25)15(13)23)30(28,29)27-19(12-9-5-2-6-10-12)18(26)11-7-3-1-4-8-11;1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10;;/h1-10,18-19H,26H2;4-8H,1-3H3;1H;/q-1;;;+2/p-1/t18-,19-;;;/m1.../s1
InChI Key
UWFMZLATRGEOIW-ZJPTYAPPSA-M
法的情報
高砂香料工業株式会社と共同で研究目的に限り販売しています。WO9720789
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
>212.0 °F - open cup
引火点(℃)
> 100 °C - open cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
708704-VAR:
708704-500MG:
708704-100MG:
708704-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Hydrogenation, Asymmetric Catalysis, Binap, SEGPHOS®, Aldol reaction, Alkenylation, Arylation, Mannich reaction, Fluorination, Michael addition, Hydrosilylation, Cycloaddition, Takasago