アッセイ
97%
形状
solid
反応適合性
core: rhodium
reaction type: C-H Activation
reagent type: catalyst
reaction type: C-Mannosylation
SMILES記法
Cl[Rh]Cl.Cl[Rh]Cl.C[C]1[C](C)[C](C)[C](C)[C]1C.C[C]2[C](C)[C](C)[C](C)[C]2C
InChI
1S/2C10H15.4ClH.2Rh/c2*1-6-7(2)9(4)10(5)8(6)3;;;;;;/h2*1-5H3;4*1H;;/q;;;;;;2*+2/p-4
InChI Key
QNIVKTTWBMFSBR-UHFFFAOYSA-J
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
以下に使用される触媒:
- 酸化的オレフィン反応
- C2級アルコールの-C結合開裂
- フェノール誘導体のオルトC-Hオレフィン化
- ピリジンの酸化的環形成
- sp2CH結合の直接官能基付加を経由したベンズアミドとアルデヒドの酸化的オルトアシル化
- アミド化反応
- 還元的アルキル化反応
- Oxidative olefination reactions
- C-C bond cleavage of secondary alcohols
- Ortho C-H olefination of phenol derivatives
- Oxidative annulation of pyridines
- Oxidative ortho-acylation of benzamides with aldehydes via direct functionalization of the sp2 C-H bond
- Amidation reactions
- Reductive alkylation reactions
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
338370-BULK:
338370-1G:4548173937816
338370-VAR:
338370-250MG:4548173937823