Merck
214027
Sigma-Aldrich
1,2,3,4,5-ペンタメチルシクロペンタジエン
95%
別名:
1,2,3,4,5-Pentamethyl-1,3-cyclopentadiene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H16
CAS番号:
分子量:
136.23
Beilstein:
1849832
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
屈折率
n20/D 1.474 (lit.)
bp
58 °C/13 mmHg (lit.)
密度
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC1C(C)=C(C)C(C)=C1C
InChI
1S/C10H16/c1-6-7(2)9(4)10(5)8(6)3/h6H,1-5H3
InChI Key
WQIQNKQYEUMPBM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
常磁性内包金属フルオレンと1,2,3,4,5- ペンタメチルシクロペンタジエンのディールス・アルダー反応の機序について研究されています。1,2,3,4,5-ペンタメチルシクロペンタジエンの3段階大規模調製が報告されています。気相における1,2,3,4,5-ペンタメチルシクロペンタジエンのアクチニドイオンとの反応(HCp*)がレーザー切除質量分析によって検討されています。1,2,3,4,5-ペンタメチルシクロペンタジエンは、電子リッチのアレンとのラジカルカチオン触媒環化付加により、ディールス・アルダー生成物を形成します。
アプリケーション
1,2,3,4,5-ペンタメチルシクロペンタジエンの用途:
  • ペンタカルボニル鉄由来の鉄の金属有機化学的蒸着時の成長調節因子化学物質。
  • オキシムの仲介によるアミドへのアルコールの「ワンポット」イリジウム触媒形質変換におけるリガンド。
  • [Cp*Rh(bpy)H2O]2+(Cp*= ペンタメチルシクロペンタジエニル、bpy = 2,2'-ビピリジル)、すなわちNADHの再生プロセスにおける電子伝達物質の合成用原材料。
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
111.2 °F - closed cup
引火点(℃)
44 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
214027-5G:
214027-1G:
214027-VAR:
214027-BULK:
214027-10KG:
214027-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Nathan A Owston et al.
Organic letters, 9(1), 73-75 (2006-12-29)
[reaction: see text] The iridium catalyst [Ir(Cp*)Cl2]2 is effective for the rearrangement of oximes to furnish amides. The reaction has been combined with catalytic transfer hydrogenation between an alcohol and alkene to allow the conversion of alcohols into amides in
The Aminium Salt and Photoinduced Electron Transfer Initiated Diels-Alder Cycloaddition of Electron-rich Allenes: Evidence for a Stepwise Mechanism and the Importance of Steric and Electronic Effects for the Reactivity of Distonic Radical Cation Intermediates.
Schmittel M, et al.
Chemistry (Weinheim An Der Bergstrasse, Germany), 2(8), 1031-1040 (1996)
Journal of Organometallic Chemistry, 472, 359-359 (1994)
An improved synthesis of 1,2,3,4,5-pentamethylcyclopentadiene.
Kohl FX and Jutzi P.
Journal of Organometallic Chemistry, 243(1), 119-121 (1983)
Synth. React. Inorg. Met.-Org. Chem. , 24, 395-395 (1994)
資料
The Diels–Alder reaction is the reaction between a conjugated diene and an alkene (dienophile) to form unsaturated six-membered rings. It is also referred to as a cycloaddition.