Merck
303348
Sigma-Aldrich
シクロペンタジエニルリチウム
97%
別名:
1,3-シクロペンタジエン リチウム複合体, リチウム シクロペンタジエニド, リチウムシクロペンタジエニリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H5Li
CAS番号:
分子量:
72.03
Beilstein:
3535737
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
反応適合性
reagent type: ligand
SMILES記法
[Li]C1C=CC=C1
InChI
1S/C5H5.Li/c1-2-4-5-3-1;/h1-5H;
InChI Key
JTVVTAXHEPEOQP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
メタロセンやシクロペンタジエニル誘導体の合成に有用な試薬です。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
303348-BULK:
303348-25G:
303348-5G:
303348-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)