Merck
752223
Sigma-Aldrich
Diiodo(pentamethylcyclopentadienyl)iridium(III) dimer
別名:
di-μ-iododiiodobis[(1,2,3,4,5-η)-1,2,3,4,5-pentamethyl-2,4-cyclopentadien-1-yl]di-iridium
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H30I4Ir2
CAS番号:
分子量:
1162.50
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
形状
solid
品質水準
反応適合性
core: iridium
reagent type: catalyst
mp
412-420 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
I[Ir]I.I[Ir]I.C[C]1[C](C)[C](C)[C](C)[C]1C.C[C]2[C](C)[C](C)[C](C)[C]2C
InChI
1S/2C10H15.4HI.2Ir/c2*1-6-7(2)9(4)10(5)8(6)3;;;;;;/h2*1-5H3;4*1H;;/q;;;;;;2*+2/p-4
InChI Key
GVAFOFZYINFTHJ-UHFFFAOYSA-J
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
752223-BULK:
752223-250MG:4548174000359
752223-VAR:
752223-1G:4548174000342
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)