アプリケーション
アルキンの環化三量化用触媒します。
アレンジインの三環系への[2+2+2]-環化を仲介します。
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
80.6 °F - closed cup
引火点(℃)
27 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
245259-BULK:
245259-25G:4548173933740
245259-VAR:
245259-5G:4548173933757
この製品を見ている人はこちらもチェック
Room Temperature CpCo-Mediated Cyclization of alpha,delta,omega-Enediynes to Rearranging Strained Tricylic Dienes. Some Observations of Kinetic versus Thermodynamic Control.
The Journal of organic chemistry, 61(14), 4798-4800 (1996-07-12)
Tetrahedron, 62, 10582-10582 (2006)
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 49(46), 16821-16829 (2020-11-13)
The reduction of copper(ii) octafluoro- {CuII(F8Pc)} and hexadecafluorophthalocyanines {CuII(F16Pc)} by NaCpCo(CO)2 in the presence of cryptand[2.2.2] yields new crystalline {cryptand(Na+)}[CuII(F8Pc)˙3-]-·2C6H4Cl2 (1) and {cryptand(Na+)}2[CuII(F16Pc)4-]2-·C6H14 (2) salts. Together with two previously characterized salts of CuII(FxPc) (x = 8 and 16), this allows