Merck
187437
Sigma-Aldrich
ビス(トリメチルシリル)アセチレン
99%
別名:
BTMSA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3SiC≡CSi(CH3)3
CAS番号:
分子量:
170.40
Beilstein:
906870
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
屈折率
n20/D 1.427 (lit.)
bp
136-137 °C (lit.)
mp
21-24 °C (lit.)
密度
0.752 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[Si](C)(C)C#C[Si](C)(C)C
InChI
1S/C8H18Si2/c1-9(2,3)7-8-10(4,5)6/h1-6H3
InChI Key
ZDWYFWIBTZJGOR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ビス(トリメチルシリル)アセチレン(BTMSA)は、フリーデル・クラフツ型のアシル化およびアルキル化において求核剤として沈殿します。BTMSAは、ジアリルアセチレンとのロジウム触媒による付加反応を受けます。 CpCo(CO)2(Cp=シクロペンタジエニル)の存在下で1,5-ヘキサジインとの環化付加反応を受け、ベンゾシクロブテンを形成します。 BTMSAの構造は、三重結合(長さ=1.208(3)Å)に存在する反転中心により特徴づけられます。 BTMSAのノルボルエナジンとのTiCl4-Et2AlCl触媒ディールズ・アルダー反応が報告されています。
アプリケーション
ビス(トリメチルシリル)アセチレン(BTMSA)は、官能化4-R-1,2-ビス(トリメチルシリル)ベンゼンの合成における開始試薬として使用されました。また、(+)-ブラシレニンおよび(β-ジケトナート)Ag(BTMSA)の合成にも使用されました。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
35.6 °F - closed cup
引火点(℃)
2 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
187437-BULK:
187437-10G:
187437-50G:
187437-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Akinobu Horita et al.
Organic letters, 10(9), 1751-1754 (2008-04-10)
The addition of bis(trimethylsilyl)acetylene to diarylacetylenes proceeds efficiently and selectively in a formal anti fashion in the presence of [Rh(OH)(cod)]2/bisphosphine and phenol as catalyst and activator, respectively, accompanied by cleavage of one of the C-Si bonds to produce the corresponding
Scott E Denmark et al.
Journal of the American Chemical Society, 124(51), 15196-15197 (2002-12-19)
The first, total synthesis of (+)-brasilenyne (1) has been achieved in 19 steps from l-(S)-malic acid. The key elements of this approach are a highly diastereoselective ring-opening of a 1,3-dioxolanone with bis(trimethylsilyl)acetylene) promoted by TiCl4 to set a propargylic stereocenter
Titanium-catalyzed cycloaddition-cycloreversion cascade in the reaction of norbornadiene with bis (trimethylsilyl) acetylene.
Mach K, et al.
Organometallics, 5(6), 1215-1219 (1986)
Bis (trimethylsilyl) acetylene.
Bruckmann J and Kruger C.
Acta Crystallographica Section B, Structural Science, Crystal Engineering and Materials, 53(12), 1845-1846 (1997)
MOCVD of Silver Thin Films from the (1, 1, 1, 5, 5, 5-Hexafluoro-2, 4-pentanedionato)-silver [bis (trimethylsilyl) acetylene] Complex.
Chi KM and Lu YH.
Chem. Vap. Deposition, 7(3), 117-120 (2001)
資料
The Diels–Alder reaction is the reaction between a conjugated diene and an alkene (dienophile) to form unsaturated six-membered rings. It is also referred to as a cycloaddition.