Merck
399264
Sigma-Aldrich
(tert-ブチルジメチルシリル)アセチレン
99%
別名:
エチニル-tert-ブチルジメチルシラン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3CSi(CH3)2C≡CH
CAS番号:
分子量:
140.30
Beilstein:
1921466
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
屈折率
n20/D 1.451 (lit.)
bp
116-117 °C (lit.)
密度
0.751 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)(C)[Si](C)(C)C#C
InChI
1S/C8H16Si/c1-7-9(5,6)8(2,3)4/h1H,2-6H3
InChI Key
RTYNRTUKJVYEIE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
(tert-ブチルジメチルシリル)アセチレンは、ロジウム二量体と二座ホスフィン配位子の存在下でさまざまな内部フェニルアセチレンと容易に交差二量体化反応を起こして、エニンを生成します。
(tert-ブチルジメチルシリル)アセチレンは大きなトリアルキルシリル保護基を持つアルキンです。さまざまなブロモアルキンとのCadiot-Chodkiewicz(カディオ・ホトキェヴィチ)クロスカップリング反応に関与して、合成において有用な非対称ジインを生成します。
アプリケーション
(tert-ブチルジメチルシリル)アセチレンは、β-アルキニルケトンとβ-アルキニルアルデヒドの合成で使用される可能性があります。
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
42.8 °F - closed cup
引火点(℃)
6 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
399264-BULK:
399264-5G:
399264-VAR:
399264-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Trost BM and Li CJ.
Modern Alkyne Chemistry: Catalytic and Atom-Economic Transformations (2014)
Asymmetric synthesis of beta-alkynyl aldehydes by rhodium-catalyzed conjugate alkynylation.
Takahiro Nishimura et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 48(43), 8057-8059 (2009-09-22)
Steric tuning of silylacetylenes and chiral phosphine ligands for rhodium-catalyzed asymmetric conjugate alkynylation of enones.
Takahiro Nishimura et al.
Journal of the American Chemical Society, 130(5), 1576-1577 (2008-01-17)
Joseph P Marino et al.
The Journal of organic chemistry, 67(19), 6841-6844 (2002-09-14)
Bulky trialkylsilyl-protected alkynes such as triethylsilyl (TES), tert-butyldimethylsilyl (TBS), and triisopropylsilyl (TIPS) acetylenes underwent the Cadiot-Chodkiewicz cross-coupling reaction with different bromoalkynes to form a variety of synthetically useful unsymmetrical diynes in good yields. The diyne alcohol 10 was transformed regio-