Merck
263567
Sigma-Aldrich
1,4-ビス(トリメチルシリル)ブタジイン
98%, stable crystalline form of butadiyne
別名:
1,4-ビス(トリメチルシリル)-1,3-ブタンジイン, BTMSBD
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3SiC≡CC≡CSi(CH3)3
CAS番号:
分子量:
194.42
Beilstein:
1758268
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
形状
solid
屈折率
n20/D 1.384 (lit.)
mp
111-113 °C (lit.)
密度
0.974 g/mL at 20 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[Si](C)(C)C#CC#C[Si](C)(C)C
InChI
1S/C10H18Si2/c1-11(2,3)9-7-8-10-12(4,5)6/h1-6H3
InChI Key
LBNVCJHJRYJVPK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
1,4-Bis(trimethylsilyl)butadiyne can be used as a reagent to prepare:
  • 1,1,3,4-Tetrasilyl-substituted 1,3-butadienes or 1,1,3,4-tetrasilyl-substituted 1,2-butadienes by hydrosilylation reaction using various hydridosilanes and catalysts.
  • Glycosylated oligo(ethynylene)s using the Negishi reaction.
  • (±) Falcarinol, a polyacetylene class of fatty alcohol.
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Flam. Sol. 1
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
263567-1G:
263567-BULK:
263567-25G:
263567-5G:
263567-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
A short synthesis of (+) and (-)-falcarinol
McLaughlin NP, et al.
Tetrahedron, 66, 9681-9687 (2010)
Hydrosilylation of 1, 4-Bis (trimethylsilyl) butadiyne and Silyl-Substituted Butenynes.
Kusumoto T, et al.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 65(5), 1280-1290 (1992)
Manuel M Bentlohner et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 23(67), 17089-17094 (2017-09-15)
We report on the synthesis and structure, as well as on the mechanism of formation of the [Ge
Manuel M Bentlohner et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 54(12), 3748-3753 (2015-02-04)
The accessibility of triads with deltahedral Zintl clusters in analogy to fullerene-linker-fullerene triads is another example for the close relationship between fullerenes and Zintl clusters. The compound {[K(2.2.2-crypt)]4[RGe9-CH=CH-CH=CH-Ge9R]}(toluene)2 (R=(2Z,4E)-7-amino-5-aza-hepta-2,4-dien-2-yl), containing two deltahedral [Ge9] clusters linked by a conjugated (1Z,3Z)-buta-1,3-dien-1,4-diyl bridge
A convenient Negishi protocol for the synthesis of glycosylated oligo (ethynylene) s
Hoheisel TN and Frauenrath H
Organic Letters, 10, 4525-4528 (2008)