アッセイ
≥90% (Co)
フォーム
solid
品質
moistened with hexane (hexane 1-10%)
反応適合性
core: cobalt
reagent type: catalyst
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Co++].[Co++].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+]
InChI
1S/8CO.2Co/c8*1-2;;/q;;;;;;;;2*+2
InChI Key
MQIKJSYMMJWAMP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- コバルトカルボニル[Co2(CO)8]は、アルケンのヒドロホルミル化(オキソ反応)の触媒として一般的に使用されています。
- ピリジンとともに、アルケンをカルボキシル化して対応する酸およびエステルにする際の触媒として使用できます。
- これは、コバルトプラチナ(CoPt3)、硫化コバルト(Co3S4)およびセレン化コバルト(CoSe2)ナノクリスタル調製の重要な前駆体として用いられます。
- また、ポーソン・カンド環化およびニコラス反応の試薬としても使用されます。
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Repr. 2 - Self-heat. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Inhalation
ターゲットの組織
Nervous system
保管分類コード
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-9.4 °F
引火点(℃)
-23 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第2類:可燃性固体
引火性固体
危険等級III
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
60811-25G:4548173944647
60811-VAR:
60811-5G:4548173944654
60811-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Magnetic nanoparticles have attracted tremendous attention due to their novel properties and their potential applications in magnetic recording, magnetic energy storage and biomedicine.
バイオメディシンや磁気記録、磁気エネルギー貯蔵への応用の可能性から非常に大きな注目を集めている磁性ナノ粒子の合成法について解説します。
Ultrasonic spray pyrolysis produces scalable nanomaterials like metal oxides and quantum dots for diverse applications.