Merck
225487
Sigma-Aldrich
シクロペンタジエニル鉄(II)ジカルボニルダイマー
greener alternative
99%
別名:
ジカルボニルシクロペンタジエニル鉄 ダイマー, ジシクロペンタジエニル鉄 ジカルボニル ダイマー, テトラカルボニルビス(シクロペンタジエニル)二鉄, ジ(シクロペンタジエニル)テトラカルボニル-二鉄, ビス(シクロペンタジエニル)テトラカルボニル-二鉄
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H10Fe2O4
CAS番号:
分子量:
353.92
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
solid
反応適合性
core: iron
reagent type: catalyst
環境により配慮した代替製品の特徴
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
194 °C (dec.) (lit.)
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
[Fe][Fe].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C5H5.4CO.2Fe/c2*1-2-4-5-3-1;4*1-2;;/h2*1-5H;;;;;;
InChI Key
DHLWUDJVLCWRGH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品は、触媒効率を向上させた製品です。より詳細な情報についてはこちらをクリックしてください。
アプリケーション
多様な炭素-炭素結合形成反応に用いる二核金属カルボニル触媒。ラジカル開始剤。有機合成に有用なアルキランド アシル鉄錯体の前駆体。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
225487-BULK:
225487-125G:
225487-25G:
225487-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Davis, R.; Khazal, N. M. S. et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 397, 51-51 (1990)
Brookhart, M.; Liu, Y. et al.
Journal of the American Chemical Society, 113, 927-927 (1991)