Merck
225460
Sigma-Aldrich
ノナカルボニル二鉄
98%
別名:
エンネアカルボニル二鉄, ノナカルボニル二鉄, 鉄エンネアカルボニル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Fe2(CO)9
CAS番号:
分子量:
363.78
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
solid
反応適合性
core: iron
reagent type: catalyst
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].O=C1[Fe]2C(=O)[Fe]1C2=O
InChI
1S/9CO.2Fe/c9*1-2;;
InChI Key
JCXLZXJCZPKTBW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
フェニルシランと反応し、三重架橋二鉄錯体を与えます。
ピクトグラム
FlameSkull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Sol. 2 - Water-react 2
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く)を含有するもの
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
Jan Code
225460-10G:
225460-50G:
225460-BULK:
225460-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Gree, R.
Synthesis, 341-341 (1989)
Kerber, R. C. et al.R. C.; Ribakove, E. C.
Organometallic News, 10, 2848-2848 (1991)
Crump, S. L.; Netka, J.; Rickborn, B.
The Journal of Organic Chemistry, 50, 2746-2746 (1985)
Luca Bertini et al.
The journal of physical chemistry. A, 111(48), 12152-12162 (2007-11-09)
The singlet and triplet state potential energy surfaces (PES) of Fe2(CO)8 are explored by means of density functional theory (DFT) techniques. The two PES have different global mimima: the dibriged C(2v) isomer for the singlet and the unbridged D(2d) isomer
Robert Ponec et al.
Journal of computational chemistry, 29(9), 1387-1398 (2008-01-16)
The nature of the bonding in the above carbonyls was studied using the analysis of domain averaged Fermi holes (DAFH). The results straightforwardly confirm the conclusions of earlier theoretical studies in which the existence of direct metal-metal bond, anticipated for