Merck
1.02554
Supelco
Cobalt(II) nitrate hexahydrate
for analysis (max. 0.001% Ni) EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
別名:
Cobalt(II) nitrate hexahydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Co(NO3)2 · 6 H2O
CAS番号:
分子量:
291.03
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
EC Index Number:
233-402-1
NACRES:
NA.21
アッセイ:
99.0-102.0% (Co(NO3)2.6H2O basis, complexometric)
グレード:
ACS reagent
フォーム:
solid
溶解性:
2170 g/L
グレード
ACS reagent
品質水準
認証
reag. Ph. Eur.
製品種目
EMSURE®
アッセイ
99.0-102.0% (Co(NO3)2.6H2O basis, complexometric)
フォーム
solid
有効性
691 mg/kg LD50, oral (Rat)
不純物
≤0.005% Insoluble matter
pH
4.0 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
57 °C
溶解性
2170 g/L
密度
1.87 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
800 kg/m3
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
微量陽イオン
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.001%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.01%
Mg: ≤0.005%
Mn: ≤0.002%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.05%
Ni: ≤0.001%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.005%
保管温度
2-30°C
InChI
1S/Co.2NO3.6H2O/c;2*2-1(3)4;;;;;;/h;;;6*1H2/q+2;2*-1;;;;;;
InChI Key
QGUAJWGNOXCYJF-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
関連事項
Replaces: CX1810-6; CX1810
アナリシスノート
Assay (complexometrically, Co(NO₃)₂·6H₂O): 99.0 - 102.0 %
Insoluble matter: ≤ 0.005 %
Chloride (Cl): ≤ 0.001 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.005 %
Ca (Calcium): ≤ 0.005 %
Cu (Copper): ≤ 0.001 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
K (Potassium): ≤ 0.01 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.005 %
Mn (Manganese): ≤ 0.002 %
Na (Sodium): ≤ 0.05 %
NH₄ (Ammonium): ≤ 0.05 %
Ni (Nickel): ≤ 0.001 %
Pb (Lead): ≤ 0.001 %
Zn (Zinc): ≤ 0.005 %
法的情報
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Inhalation
ターゲットの組織
Lungs
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3