Merck
230375
Sigma-Aldrich
硝酸コバルト(II) 六水和物
reagent grade, 98%
別名:
硝酸、コバルト(II)塩, 硝酸コバルト, 硝酸第一コバルト 六水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Co(NO3)2 · 6H2O
CAS番号:
分子量:
291.03
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.55
グレード
reagent grade
品質水準
アッセイ
98%
形状
flakes
powder, crystals or chunks
反応適合性
reagent type: catalyst
core: cobalt
pH
4 (20 °C, 100 g/L)
mp
55 °C (lit.)
SMILES記法
O.O.O.O.O.O.[Co++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Co.2NO3.6H2O/c;2*2-1(3)4;;;;;;/h;;;6*1H2/q+2;2*-1;;;;;;
InChI Key
QGUAJWGNOXCYJF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
硝酸コバルト(II)六水和物は、特定の有機反応用のコバルトベースの触媒を開発するための、単純で安価な、容易に入手できるコバルト前駆体です。
アプリケーション
硝酸コバルト(II)六水和物は以下で触媒として使用されます:
  • 縮合反応によるアセトアセトアニリド、アルデヒド、および尿素/チオ尿素からの 5-カルボキサニリド-ジヒドロピリミジノン誘導体の合成。
  • 2-アミノ-3-シアノピリジンおよびピラノピラゾール誘導体の多成分合成。
  • 硝酸コバルト(II)六水和物は、直接熱分解によるナノ-Co3O4の調製にも使用できます。これは電気化学的水分解や電気化学センサーに使用されます。
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Inhalation
ターゲットの組織
Lungs
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
230375-500G:4548173316420
230375-6X500G:
230375-100G:4548173316413
230375-VAR:
230375-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Some Phosphine Oxide and Arsine Oxide Complexes of Cobalt (II) Nitrate.
Cotton FA, et al.
Inorganic Chemistry, 2(6), 1162-1165 (1963)
Horacio López-Sandoval et al.
Journal of inorganic biochemistry, 102(5-6), 1267-1276 (2008-02-29)
In this work we present the synthesis, structural and spectroscopic characterisation of a series of cobalt(II) and zinc(II) coordination compounds with benzimidazole (bz) and its 2-benzimidazole derivatives: 2-aminobenzimidazole (2ab), albendazole (abz) and tris(2-benzimidazolylmethyl)amine (ntb). The compounds were evaluated for their
Thermal decomposition of cobalt nitrato compounds: Preparation of anhydrous cobalt (II) nitrate and its characterisation by Infrared and Raman spectra.
Ehrhardt C, et al.
Thermochimica Acta, 432(1), 36-40 (2005)
Mathieu Renaud et al.
PloS one, 15(3), e0229794-e0229794 (2020-03-07)
In soil metal ecotoxicology research, dosing is usually performed with metal salts, followed by leaching to remove excess salinity. This process also removes some metals, affecting metal mixture ratios as different metals are removed by leaching at different rates. Consequently
Jianchang Yang et al.
Journal of experimental botany, 57(1), 149-160 (2005-12-07)
The purpose of this study was to test the hypothesis that the interaction between abscisic acid (ABA) and ethylene may be involved in mediating the post-anthesis development of spikelets in rice (Oryza sativa L.). Two rice genotypes were field-grown, and